2,6-Difluoropiridina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D1741-25G D1741-5G
TCIAD1741-25GEA 84 EUR
TCIAD1741-25G TCIAD1741-5G
2,6-Difluoropiridina ≥98.0% (por GC)
2,6-Difluoropiridina
Formula: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 33°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006227
Núm. CAS: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ddf93ae2a0bd8c3e5f50e53d8e44c83f1aef056&vid=8ddf93ae2a0bd8c3e5f50e53d8e44c83f1aef056&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR