2-Fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0217-25G F0217-100G
TCIAF0217-25GEA 36 EUR
TCIAF0217-25G TCIAF0217-100G
2-Fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Fluoropiridina
Formula: C₅H₄FN
MW: 97.09 g/mol
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de inflamación: 24°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006224
Núm. CAS: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45e6eb2cfb22e3122c41075c7a6a31bfec90b809&vid=45e6eb2cfb22e3122c41075c7a6a31bfec90b809&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %