3-Fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0207-25G F0207-5G
TCIAF0207-25GEA 90 EUR
TCIAF0207-25G TCIAF0207-5G
3-Fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Fluoropiridina
Formula: C₅H₄FN
Pto. Ebullición: 106°C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 13°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006374
Núm. CAS: 372-47-4
EINECS: 206-755-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a645e803f07476acd344bf9cf1b7f29f7f1e45f8&vid=a645e803f07476acd344bf9cf1b7f29f7f1e45f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %