Pentafluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0926-25G P0926-5G
TCIAP0926-25GEA 175 EUR
TCIAP0926-25G TCIAP0926-5G
Pentafluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Pentafluoropiridina
Formula: C₅F₅N
Pto. Ebullición: 83°C
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 25°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006225
Núm. CAS: 700-16-3
EINECS: 211-839-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=133c313fe9c42ef327f060eb57fbe6643378784d&vid=133c313fe9c42ef327f060eb57fbe6643378784d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %