3-Iodopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0568-25G I0568-5G
TCIAI0568-25GEA 182 EUR
TCIAI0568-25G TCIAI0568-5G
3-Iodopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Iodopiridina
Formula: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de fusión: 53,5 °C
Número MDL: MFCD00023553
Núm. CAS: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d84926817656e8567fdca4cbd1b8fa18f0ab1a82&vid=d84926817656e8567fdca4cbd1b8fa18f0ab1a82&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency