2-Aminopiridina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Piridilamina
A0411-25G A0411-500G A0411-100G
TCIAA0411-25GEA 16 EUR
TCIAA0411-25G TCIAA0411-500G TCIAA0411-100G
2-Aminopiridina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminopiridina
Formula: C₅H₆N₂
MW: 94.12 g/mol
Pto. Ebullición: 105°C
Pto. de inflamación: 92
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006312
Núm. CAS: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,00473
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3822a3ec11cdee4f04df5e5a1de2399015efc8d3&vid=3822a3ec11cdee4f04df5e5a1de2399015efc8d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity