3-Aminopiridina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Piridilamina
A0413-25G A0413-500G A0413-100G
TCIAA0413-25GEA 21 EUR
TCIAA0413-25G TCIAA0413-500G TCIAA0413-100G
3-Aminopiridina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminopiridina
Formula: C₅H₆N₂
MW: 94.12 g/mol
Pto. Ebullición: 248°C
Pto. de inflamación: 88
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006400
Núm. CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,00473
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93dba9e6da98ade269a0d230bf656616f7295555&vid=93dba9e6da98ade269a0d230bf656616f7295555&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency