4-Aminopiridina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Piridilamina
A0414-25G A0414-500G A0414-100G
TCIAA0414-25GEA 24 EUR
TCIAA0414-25G TCIAA0414-500G TCIAA0414-100G
4-Aminopiridina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
4-Aminopiridina
Formula: C₅H₆N₂
MW: 94.12 g/mol
Pto. Ebullición: 287°C
Pto. de inflamación: 156
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006439
Núm. CAS: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,03933
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9af5cbcacf6af70e3eb96565ed53ef0cd81fd83&vid=b9af5cbcacf6af70e3eb96565ed53ef0cd81fd83&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C