2-(Metilamino)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0823-25G M0823-500G
TCIAM0823-25GEA 61 EUR
TCIAM0823-25G TCIAM0823-500G
2-(Metilamino)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Metilamino)piridina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 201°C
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 1,0707 g/cm³ (17.7 °C)
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00006250
Núm. CAS: 4597-87-9
EINECS: 224-997-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a603ac7b53051ad9d386992318b0fa10babb93f7&vid=a603ac7b53051ad9d386992318b0fa10babb93f7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %