3-Etoxi-2-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0390-1G E0390-5G
TCIAE0390-1GEA 37 EUR
TCIAE0390-1G TCIAE0390-5G
3-Etoxi-2-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Etoxi-2-nitropiridina
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de fusión: 31…32 °C
Número MDL: MFCD00006257
Núm. CAS: 74037-50-6
EINECS: 277-676-0
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9861390210413a2778b13d7f52287fa64fd85bd&vid=a9861390210413a2778b13d7f52287fa64fd85bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 25.0 to 28.0 deg-C