2-Etoxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0870-25G E0870-5G
TCIAE0870-25GEA 86 EUR
TCIAE0870-25G TCIAE0870-5G
2-Etoxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Etoxipiridina
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Pto. Ebullición: 157°C
Pto. de inflamación: 52°C
Número MDL: MFCD00023464
Núm. CAS: 14529-53-4
EINECS: 238-553-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b276a76c767ede2ca9f31971f92a1152048a5ebc&vid=b276a76c767ede2ca9f31971f92a1152048a5ebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %