4-Metoxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

M1696-25G M1696-5G
TCIAM1696-25GEA 160 EUR
TCIAM1696-25G TCIAM1696-5G
4-Metoxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Metoxipiridina
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de fusión: 4°C
Pto. de inflamación: 74°C
Número MDL: MFCD00674049
Núm. CAS: 620-08-6
EINECS: 210-624-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bea1a64bf22e647f7a2b6ece5ea7a0a072f8262&vid=8bea1a64bf22e647f7a2b6ece5ea7a0a072f8262&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR