2-Bromo-5-metilpiridina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-picoline
B2113-25G B2113-5G
TCIAB2113-25GEA 146 EUR
TCIAB2113-25G TCIAB2113-5G
2-Bromo-5-metilpiridina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Bromo-5-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Pto. Ebullición: 65
Pto. de fusión: 152.5
Número MDL: MFCD00209553
Núm. CAS: 3510-66-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9a085c619c1e21f86c8c22d6c428e75a0e7e817&vid=e9a085c619c1e21f86c8c22d6c428e75a0e7e817&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 46.0 deg-C