2-Bromo-6-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B2114-25G B2114-5G
TCIAB2114-25GEA 116 EUR
TCIAB2114-25G TCIAB2114-5G
2-Bromo-6-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-6-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de inflamación: 97°C
Número MDL: MFCD00040743
Núm. CAS: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28b6d4ea75f3abd7aa81aa2dbb333e1396ff63bc&vid=28b6d4ea75f3abd7aa81aa2dbb333e1396ff63bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %