2-Cloro-3-picolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-β-picolina, 2-Cloro-3-metilpiridina
C1885-25G C1885-5G
TCIAC1885-25GEA 102 EUR
TCIAC1885-25G TCIAC1885-5G
2-Cloro-3-picolina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-3-picolina
Formula: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00234177
Núm. CAS: 18368-76-8
EINECS: 242-242-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6516724904491274b4eabc35e9b023327800fe38&vid=6516724904491274b4eabc35e9b023327800fe38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %