2-Cloro-4-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-4-picolina
C1992-25G C1992-5G
TCIAC1992-25GEA 68 EUR
TCIAC1992-25G TCIAC1992-5G
2-Cloro-4-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Pto. Ebullición: 99°C
Pto. de fusión: 115
Número MDL: MFCD00023418
Núm. CAS: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60b0549addb73236c178286ce059a29411d533e0&vid=60b0549addb73236c178286ce059a29411d533e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %