2-Cloro-3-metil-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2020-1G C2020-5G
TCIAC2020-1GEA 24 EUR
TCIAC2020-1G TCIAC2020-5G
2-Cloro-3-metil-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-3-metil-5-nitropiridina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Pto. Ebullición: 145°C
Número MDL: MFCD00173686
Núm. CAS: 22280-56-4
EINECS: 244-889-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=559a6514a11660f85a95577256aa269db6496cbc&vid=559a6514a11660f85a95577256aa269db6496cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C