2-Etilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0168-25ML E0168-500ML E0168-100ML
TCIAE0168-25MLEA 35 EUR
TCIAE0168-25ML TCIAE0168-500ML TCIAE0168-100ML
2-Etilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Etilpiridina
Formula: C₇H₉N
Pto. Ebullición: 144°C
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 29°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006361
Núm. CAS: 100-71-0
EINECS: 202-881-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c306401a560ca62362ddd973c8c1bd6c47b5f10&vid=2c306401a560ca62362ddd973c8c1bd6c47b5f10&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %