2-Picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Metilpiridina, α-Picolina
P0415-25ML P0415-500ML
TCIAP0415-25MLEA 18 EUR
TCIAP0415-25ML TCIAP0415-500ML
2-Picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Picolina
Formula: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Pto. Ebullición: 128°C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 25°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006332
Núm. CAS: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
UN: 2313
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,07400
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90a80937e4ebd93f1d70e7380d25dbbaa228c280&vid=90a80937e4ebd93f1d70e7380d25dbbaa228c280&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %