3-Etilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0169-25ML E0169-5ML
TCIAE0169-25MLEA 128 EUR
TCIAE0169-25ML TCIAE0169-5ML
3-Etilpiridina ≥98.0% (por GC)
3-Etilpiridina
Formula: C₇H₉N
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de inflamación: 48°C
Número MDL: MFCD00006413
Núm. CAS: 536-78-7
EINECS: 208-647-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,03848
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a6e550c84c715ea8391b696e62ac547a7c6f9fb&vid=8a6e550c84c715ea8391b696e62ac547a7c6f9fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %