3-Picolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Metilpiridina, β-Picolina
P0416-25ML P0416-500ML
TCIAP0416-25MLEA 36 EUR
TCIAP0416-25ML TCIAP0416-500ML
3-Picolina ≥98.0% (por GC)
3-Picolina
Formula: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Pto. de fusión: –18°C
Densidad: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 36°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006402
Núm. CAS: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
UN: 2313
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,07401
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f2470e5f677f021a46efa1deb820f37d2aba81&vid=e9f2470e5f677f021a46efa1deb820f37d2aba81&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %