4-Picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: γ-Picolina, 4-Metilpiridina
P0417-25ML P0417-500ML
TCIAP0417-25MLEA 16 EUR
TCIAP0417-25ML TCIAP0417-500ML
4-Picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Picolina
Formula: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Pto. de fusión: 4°C
Densidad: 0,9547 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 37°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006440
Núm. CAS: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,07402
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=402f294dfaadae030425c8ae49733cefc27a33f4&vid=402f294dfaadae030425c8ae49733cefc27a33f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %