2-Fenil-3-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Phenyl-beta-picoline
M0932-25G M0932-5G
TCIAM0932-25GEA 457 EUR
TCIAM0932-25G TCIAM0932-5G
2-Fenil-3-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Fenil-3-metilpiridina
Formula: C₁₂H₁₁N
Pto. Ebullición: 160°C
Densidad: 1,0648 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00006283
Núm. CAS: 10273-90-2
EINECS: 233-619-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb8d82c9b5dcd9937e234da850b8e400a4dae186&vid=cb8d82c9b5dcd9937e234da850b8e400a4dae186&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %