4-(3-Fenilpropil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0218-25G P0218-500G
TCIAP0218-25GEA 16 EUR
TCIAP0218-25G TCIAP0218-500G
4-(3-Fenilpropil)piridina ≥98.0% (por GC)
4-(3-Fenilpropil)piridina
Formula: C₁₄H₁₅N
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,0224 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 136°C
Número MDL: MFCD00047458
Núm. CAS: 2057-49-0
EINECS: 218-159-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76dd669f1c9917a4b91a39cf61513bc1370a8755&vid=76dd669f1c9917a4b91a39cf61513bc1370a8755&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %