2,4-Lutidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
L0085-25ML L0085-500ML
TCIAL0085-25MLEA 23 EUR
TCIAL0085-25ML TCIAL0085-500ML
2,4-Lutidina ≥98.0% (por GC)
2,4-Lutidina
Formula: C₇H₉N
Pto. Ebullición: 157°C
Pto. de fusión: -64°C
Densidad: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 37°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006337
Núm. CAS: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f761f6047f7b983c9d223e2df24bccaa8bd7ec91&vid=f761f6047f7b983c9d223e2df24bccaa8bd7ec91&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %