2,5-Lutidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Dimethylpyridine
L0065-25ML L0065-5ML L0065-500ML
TCIAL0065-25MLEA 65 EUR
TCIAL0065-25ML TCIAL0065-5ML TCIAL0065-500ML
2,5-Lutidina ≥98.0% (por GC)
2,5-Lutidina
Formula: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Pto. Ebullición: 157°C
Pto. de fusión: -6°C
Densidad: 0,9346 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 48°C
Número MDL: MFCD00006343
Núm. CAS: 589-93-5
EINECS: 209-666-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c1cb5d593a1ee0b2dec4101cbcd9a610d8b1925&vid=2c1cb5d593a1ee0b2dec4101cbcd9a610d8b1925&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %