2,6-Lutidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
L0067-25ML L0067-500ML
TCIAL0067-25MLEA 28 EUR
TCIAL0067-25ML TCIAL0067-500ML
2,6-Lutidina ≥98.0% (por GC)
2,6-Lutidina
Formula: C₇H₉N
Pto. Ebullición: 144°C
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 0,9252 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 33°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006345
Núm. CAS: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,05616
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33463bc4e9570e7fefbdc83d49ebdfc4395e8196&vid=33463bc4e9570e7fefbdc83d49ebdfc4395e8196&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %