3,4-Lutidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,4-Dimethylpyridine
L0066-25ML L0066-500ML
TCIAL0066-25MLEA 18 EUR
TCIAL0066-25ML TCIAL0066-500ML
3,4-Lutidina ≥98.0% (por GC)
3,4-Lutidina
Formula: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Pto. Ebullición: 179°C
Pto. de fusión: -6°C
Densidad: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 61°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006403
Núm. CAS: 583-58-4
EINECS: 209-511-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aae8974df7f7b3e5e618265df81c5a623742e50&vid=3aae8974df7f7b3e5e618265df81c5a623742e50&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %