3,5-Lutidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethylpyridine
L0068-25ML L0068-500ML
TCIAL0068-25MLEA 16 EUR
TCIAL0068-25ML TCIAL0068-500ML
3,5-Lutidina ≥98.0% (por GC)
3,5-Lutidina
Formula: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Pto. Ebullición: 172°C
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 47°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006404
Núm. CAS: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %