5-Etil-2-metilpiridina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0142-25ML E0142-500ML
TCIAE0142-25MLEA 16 EUR
TCIAE0142-25ML TCIAE0142-500ML
5-Etil-2-metilpiridina ≥95.0% (por GC)
5-Etil-2-metilpiridina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 178°C
Pto. de fusión: –71 °C
Densidad: 0,9187 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006344
Núm. CAS: 104-90-5
EINECS: 203-250-0
UN: 2300
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,03844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddf5060e46813683b42dd15a77de8b0a487f4605&vid=ddf5060e46813683b42dd15a77de8b0a487f4605&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9200 to 0.9220
Refractive index n20/D 1.4970 to 1.4990