2,4,6-Trimetilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T0716-25ML T0716-500ML T0716-100ML
TCIAT0716-25MLEA 17 EUR
TCIAT0716-25ML TCIAT0716-500ML TCIAT0716-100ML
2,4,6-Trimetilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4,6-Trimetilpiridina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 0,9191 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006338
Núm. CAS: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,09718
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65ad945bd7185c6ced89ff25b33e65c0c89bd66d&vid=65ad945bd7185c6ced89ff25b33e65c0c89bd66d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %