2-Fenilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1039-25G P1039-5G
TCIAP1039-25GEA 127 EUR
TCIAP1039-25G TCIAP1039-5G
2-Fenilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Fenilpiridina
Formula: C₁₁H₉N
MW: 155.2 g/mol
Pto. Ebullición: 270°C
Número MDL: MFCD00006280
Núm. CAS: 1008-89-5
EINECS: 213-763-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0f1d22c7e09ad14183a8387d4bec533f1fcd27b&vid=c0f1d22c7e09ad14183a8387d4bec533f1fcd27b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %