3-Fenilpiridina ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1040-25G P1040-5G
TCIAP1040-25GEA 204 EUR
TCIAP1040-25G TCIAP1040-5G
3-Fenilpiridina ≥94.0% (por GC)
3-Fenilpiridina
Formula: C₁₁H₉N
MW: 155.2 g/mol
Pto. Ebullición: 274°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006380
Núm. CAS: 1008-88-4
EINECS: 213-762-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c90e12147a7d573cfc04803e514b66a3c3093078&vid=c90e12147a7d573cfc04803e514b66a3c3093078&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %