2,6-Difenilpiridina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1922-25G D1922-5G
TCIAD1922-25GEA 275 EUR
TCIAD1922-25G TCIAD1922-5G
2,6-Difenilpiridina ≥99.0% (por GC)
2,6-Difenilpiridina
Formula: C₁₇H₁₃N
MW: 231,3 g/mol
Pto. Ebullición: 398°C
Pto. de fusión: 85 °C
Número MDL: MFCD00006284
Núm. CAS: 3558-69-8
EINECS: 222-620-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38cfb7e65c4f2c7ea45d07ce4cfe6c318a08004d&vid=38cfb7e65c4f2c7ea45d07ce4cfe6c318a08004d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency