2,3,5-Tribromotiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T0956-25G T0956-250G
TCIAT0956-25GEA 50 EUR
TCIAT0956-25G TCIAT0956-250G
2,3,5-Tribromotiofeno ≥98.0% (por GC)
2,3,5-Tribromotiofeno
Formula: C₄HBr₃S
MW: 320,83 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C (0,5 -rr)
Pto. de fusión: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014521
Núm. CAS: 3141-24-0
EINECS: 221-544-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5470608e4d38131dcaf103f426eb56648a180963&vid=5470608e4d38131dcaf103f426eb56648a180963&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %