2,3-Dibromotiofeno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1548-25G D1548-5G
TCIAD1548-25GEA 141 EUR
TCIAD1548-25G TCIAD1548-5G
2,3-Dibromotiofeno ≥95.0% (por GC)
2,3-Dibromotiofeno
Formula: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Pto. Ebullición: 219°C
Pto. de fusión: –17,5 °C
Densidad: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00005418
Núm. CAS: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07c0ab28263b831e24269d158158a02c7e31fc67&vid=07c0ab28263b831e24269d158158a02c7e31fc67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %