2,5-Dibromotiofeno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D1549-25G
D1549-100G
TCIAD1549-25GEA
29
EUR
TCIAD1549-25G
TCIAD1549-100G
2,5-Dibromotiofeno ≥95.0% (por GC)
2,5-Dibromotiofeno
Formula:
C₄H₂Br₂S Pto. Ebullición: 210°C Pto. de fusión: –6 °C Densidad: 2,1531 g/cm³ (13.8 °C) Pto. de inflamación: 99°C |
Número MDL:
MFCD00005420 Núm. CAS: 3141-27-3 EINECS: 221-547-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
|
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 95.0 % |