2-Bromotiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Thienyl bromide
B0941-25G B0941-250G
TCIAB0941-25GEA 21 EUR
TCIAB0941-25G TCIAB0941-250G
2-Bromotiofeno ≥98.0% (por GC)
2-Bromotiofeno
Formula: C₄H₃BrS
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005417
Núm. CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5eae586bb7b9452204dbf387441ca0b55288863&vid=c5eae586bb7b9452204dbf387441ca0b55288863&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %