3,4-Dibromotiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1676-25G D1676-5G
TCIAD1676-25GEA 186 EUR
TCIAD1676-25G TCIAD1676-5G
3,4-Dibromotiofeno ≥98.0% (por GC)
3,4-Dibromotiofeno
Formula: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de fusión: 5°C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005465
Núm. CAS: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a71ffe24d6eb0747b02a29e2fb8852895ba6d4d1&vid=a71ffe24d6eb0747b02a29e2fb8852895ba6d4d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %