3-Bromotiofeno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1067-25G
B1067-250G
TCIAB1067-25GEA
38
EUR
TCIAB1067-25G
TCIAB1067-250G
3-Bromotiofeno ≥97.0% (por GC)
3-Bromotiofeno
Formula:
C₄H₃BrS Pto. Ebullición: 158°C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 1,735 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 57°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005464 Núm. CAS: 872-31-1 EINECS: 212-821-3 UN: 1992 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |