2-Bromo-5-clorotiofeno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1996-25G
B1996-5G
TCIAB1996-25GEA
230
EUR
TCIAB1996-25G
TCIAB1996-5G
2-Bromo-5-clorotiofeno ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-5-clorotiofeno
Formula:
C₄H₂BrClS Pto. Ebullición: 45 - 46 °C (1 -rr) Pto. de fusión: –2 °C Densidad: 1,803 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 85°C |
Número MDL:
MFCD00014523 Núm. CAS: 2873-18-9 EINECS: 220-708-5 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...