3-Bromo-2-clorotiofeno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2013-25G B2013-5G
TCIAB2013-25GEA 104 EUR
TCIAB2013-25G TCIAB2013-5G
3-Bromo-2-clorotiofeno ≥97.0% (por GC)
3-Bromo-2-clorotiofeno
Formula: C₄H₂BrClS
MW: 197,48 g/mol
Pto. Ebullición: 73°C
Densidad: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00043883
Núm. CAS: 40032-73-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae71efec3e00f57ab838a748f8f84c4b45965c72&vid=ae71efec3e00f57ab838a748f8f84c4b45965c72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %