3-Clorotiofeno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1192-25G C1192-5G
TCIAC1192-25GEA 144 EUR
TCIAC1192-25G TCIAC1192-5G
3-Clorotiofeno ≥97.0% (por GC)
3-Clorotiofeno
Formula: C₄H₃ClS
MW: 118,59 g/mol
Pto. Ebullición: 139°C
Densidad: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 37°C
Número MDL: MFCD00043887
Núm. CAS: 17249-80-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb5aad5a542c4e019ab0d1067f38061395398baf&vid=fb5aad5a542c4e019ab0d1067f38061395398baf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %