2-Iodotiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I0374-25G
I0374-100G
TCIAI0374-25GEA
64
EUR
TCIAI0374-25G
TCIAI0374-100G
2-Iodotiofeno ≥98.0% (por GC)
2-Iodotiofeno
Formula:
C₄H₃IS Pto. Ebullición: 182°C Pto. de fusión: –1 °C Densidad: 2,0645 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 71°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005424 Núm. CAS: 3437-95-4 EINECS: 222-342-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to Brown to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |