3-Iodotiofeno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0380-1G I0380-5G
TCIAI0380-1GEA 23 EUR
TCIAI0380-1G TCIAI0380-5G
3-Iodotiofeno ≥95.0% (por GC)
3-Iodotiofeno
Formula: C₄H₃IS
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de inflamación: 78°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037901
Núm. CAS: 10486-61-0
EINECS: 234-009-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9555b2248ad5aea455d3427148c4d32e4c627b13&vid=9555b2248ad5aea455d3427148c4d32e4c627b13&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %