Tiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0223-25ML T0223-500ML
TCIAT0223-25MLEA 17 EUR
TCIAT0223-25ML TCIAT0223-500ML
Tiofeno ≥98.0% (por GC)
Tiofeno
Formula: C₄H₄S
Pto. Ebullición: 84°C
Pto. de fusión: –38°C
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –1°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005413
Núm. CAS: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,09353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cf585f00416deda1c555da762e733ee399fe29a&vid=1cf585f00416deda1c555da762e733ee399fe29a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %