2-Metiltiofeno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0635-25ML M0635-500ML
TCIAM0635-25MLEA 69 EUR
TCIAM0635-25ML TCIAM0635-500ML
2-Metiltiofeno ≥97.0% (por GC)
2-Metiltiofeno
Formula: C₅H₆S
MW: 98,17 g/mol
Pto. Ebullición: 113°C
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 8°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005451
Núm. CAS: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5924a4e99bd0ff08c135f2e8b0ad3ca86367edcf&vid=5924a4e99bd0ff08c135f2e8b0ad3ca86367edcf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %