3-Metiltiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0440-25G M0440-500G
TCIAM0440-25GEA 31 EUR
TCIAM0440-25G TCIAM0440-500G
3-Metiltiofeno ≥98.0% (por GC)
3-Metiltiofeno
Formula: C₅H₆S
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de fusión: –69 °C
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005470
Núm. CAS: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63cb8bb942454346771415cda596d266c5452b67&vid=63cb8bb942454346771415cda596d266c5452b67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %