2,5-Dimetiltiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1591-25ML D1591-5ML
TCIAD1591-25MLEA 69 EUR
TCIAD1591-25ML TCIAD1591-5ML
2,5-Dimetiltiofeno ≥98.0% (por GC)
2,5-Dimetiltiofeno
Formula: C₆H₈S
MW: 112,2 g/mol
Pto. Ebullición: 136°C
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 24°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005452
Núm. CAS: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e43b81bacb81482d1c22b211a5a09da10b85aa01&vid=e43b81bacb81482d1c22b211a5a09da10b85aa01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %