1-Bromoadamantano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B0390-25G
B0390-250G
TCIAB0390-25GEA
37
EUR
TCIAB0390-25G
TCIAB0390-250G
1-Bromoadamantano ≥99.0% (por GC)
1-Bromoadamantano
Formula:
C₁₀H₁₅Br Pto. Ebullición: 226 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 115…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074721 Núm. CAS: 768-90-1 EINECS: 212-200-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 118.0 to 121.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...